Y0001928
Tylosin tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tylosin (2R,3R)-2, 3-dihydroxybutanedioate (salt)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tylosin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30?,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39?,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
Clé InChI
ICVKYYINQHWDLM-YLNALPTESA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable