Y0001717
Insulin porcine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Insulin from porcine pancreas, Insulin from hog pancreas
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
insulin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable