Y0001303
Rizatriptan for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Rizatriptan benzoate salt, MK-462, N,N-Dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine benzoate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rizatriptan
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1.CN(C)CCc2c[nH]c3ccc(Cn4cncn4)cc23
InChI
1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)