Y0001293
Iodixanol impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[Acetyl-[3-[acetyl[3-[[3-[3-[acetyl[3,5-bis-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxypropyl]-carbamoyl]-5-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropyl]-amino]-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzol-1,3-dicarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iodixanol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable