Y0001033
Levodropropizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Phenylpiperazine, N-Phenyldiethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levodropropizine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.588 (lit.)
Point d'ébullition
286 °C (lit.)
Densité
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
Clé InChI
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
284.0 °F
Point d'éclair (°C)
140 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)