Y0000798
Pholcodine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pholcodine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pholcodine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N6(CCOCC6)CCOc1c2c3c(cc1)C[C@H]4N(CC[C@]53[C@@H](O2)[C@H](C=CC54)O)C
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3/t16?,17-,18+,22+,23+/m1/s1
Clé InChI
GPFAJKDEDBRFOS-SLITUTQKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable