Documents
Y0000719
Paclitaxel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Paclitaxel
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H51NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
853.91
Numéro Beilstein :
1420457
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paclitaxel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Paclitaxel semi-synthetic for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Le paclitaxel est un puissant médicament antinéoplasique et antimitotique à squelette taxane qui se fixe à l'extrémité N-terminale de la β-tubuline et qui stabilise les microtubules en bloquant le cycle cellulaire à la phase G2/M. L'altération des microtubules induit l'apoptose, d'abord par une voie dépendante de la JNK, puis par une voie indépendante de la JNK, probablement en lien avec l'activation de la protéine kinase A (PKA) ou de la kinase Raf-1, entraînant la phosphorylation de la protéine Bcl-2. Un métabolite important de l'action du cytochrome CYP2CB est l'hydroxypaclitaxel 6α (6α-OHP).
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Attention
Le paclitaxel subit une transestérification dans le méthanol et une hydrolyse en solution aqueuse.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Yoo-Joung Ko et al.
The Lancet. Oncology, 14(8), 769-776 (2013-05-28)
No standard treatment exists for patients with platinum-refractory urothelial cancer. Taxanes and vinflunine are commonly used, but response is less than 20% with no survival benefit. In this phase 2 study, we assessed efficacy and tolerability of nanoparticle albumin-bound (nab)
M Onrubia et al.
Current medicinal chemistry, 20(7), 880-891 (2012-12-06)
Taxol (paclitaxel) and its derivatives are microtubule-stabilizing drugs widely used in the treatment of several types of cancer, including mammary, prostate, ovarian and non-small-cell lung carcinoma, as well as AIDS-associated Kaposi's sarcoma and other types of tumor. Taxanes stabilize microtubules
Stěpán Koudelka et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 163(3), 322-334 (2012-09-20)
Over the past three decades, taxanes represent one of the most important new classes of drugs approved in oncology. Paclitaxel (PTX), the prototype of this class, is an anti-cancer drug approved for the treatment of breast and ovarian cancer. However
Denise A Yardley
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 170(3), 365-372 (2013-06-19)
Taxanes are a key chemotherapy component for several malignancies, including metastatic breast cancer (MBC), ovarian cancer, and advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Despite the clinical benefit achieved with solvent-based (sb) taxanes, these agents can be associated with significant and
Taroh Satoh et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(19), 2039-2049 (2014-05-29)
In Asian countries, paclitaxel once per week is used as second-line treatment in advanced gastric cancer, including human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) -positive tumors. The role of anti-HER2 agents, including lapatinib, in this setting and population is unclear.