Documents
T7402
Sigma-Aldrich
Paclitaxel
from Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H51NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
853.91
Numéro Beilstein :
1420457
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
Taxus brevifolia
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months)
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification)
ethanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Description générale
Structure chimique : taxoïde
Application
Le paclitaxel a été utilisé dans le tampon de déchorionation des œufs de Gryllus bimaculatus. Il a également été utilisé pour étudier ses effets sur le déplacement des cellules NB4 différenciées à l'acide rétinoïque tout-trans (ATRA).
Actions biochimiques/physiologiques
Le paclitaxel est un puissant médicament antinéoplasique et antimitotique à squelette taxane qui se fixe à l'extrémité N-terminale de la β-tubuline et qui stabilise les microtubules en bloquant le cycle cellulaire à la phase G2/M. L'altération des microtubules induit l'apoptose, d'abord par une voie dépendante de la JNK, puis par une voie indépendante de la JNK, probablement en lien avec l'activation de la protéine kinase A (PKA) ou de la kinase Raf-1, entraînant la phosphorylation de la protéine Bcl-2. Un métabolite important de l'action du cytochrome CYP2CB est l'hydroxypaclitaxel 6α (6α-OHP).
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été mis au point par Bristol-Myers Squibb. Pour consulter la liste des candidats-médicaments/médicaments autorisés et des composés mis au point par d'autres laboratoires pharmaceutiques, cliquez ici.
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'excrétion et la toxicité (ADME-Tox). Cliquez ici pour découvrir d'autres produits de notre sélection pour les études ADME-Tox. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d'autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Conditionnement
Flacon en verre à fond plat. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Attention
Le paclitaxel subit une transestérification dans le méthanol et une hydrolyse en solution aqueuse.
Notes préparatoires
Le paclitaxel est soluble dans le méthanol à 50 mg/ml, donnant une solution limpide incolore. Il est également soluble dans le DMSO (50 mg/ml) et l'éthanol.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 2
Organes cibles
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Isao Sarashina et al.
Development, growth & differentiation, 47(2), 99-108 (2005-03-18)
Early embryogenesis of the two-spotted cricket Gryllus bimaculatus was examined by scanning electron microscopy and several fluorescence staining methods, with special reference to these four issues: (i) the location of micropyles; (ii) the transfer of the female pronucleus following meiosis;
Barbara T McGrogan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1785(2), 96-132 (2007-12-11)
The taxanes, paclitaxel and docetaxel are microtubule-stabilizing agents that function primarily by interfering with spindle microtubule dynamics causing cell cycle arrest and apoptosis. However, the mechanisms underlying their action have yet to be fully elucidated. These agents have become widely
Karl-Heinz Altmann et al.
Natural product reports, 24(2), 327-357 (2007-03-29)
This review article provides an overview on the current state of research in the area of microtubule-stabilizing agents from natural sources, with a primary focus on the biochemistry, biology, and pharmacology associated with these compounds. A variety of natural products
Joakim da Silva et al.
Biomaterials, 31(8), 2201-2208 (2009-12-18)
Whilst rigid, planar surfaces are often used to study cell migration, a physiological scenario requires three-dimensional (3D) scaffolds with tissue-like stiffness. This paper presents a method for fabricating periodic hydrogel scaffolds with a 3D honeycomb-like structure from colloidal crystal templates.
Jie Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 285(27), 20904-20914 (2010-05-05)
The human mixed lineage leukemia-5 (MLL5) gene is frequently deleted in myeloid malignancies. Emerging evidence suggests that MLL5 has important functions in adult hematopoiesis and the chromatin regulatory network, and it participates in regulating the cell cycle machinery. Here, we
Articles
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox