Y0000120
Naftidrofuryl impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(Naphtalen-1-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naftidrofuryl
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement