Y0000053
17α-Dihydroequilin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Equilol, Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17α-diol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
equilin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1C2(C(CC1)C3=CCc4c(ccc(c4)O)C3CC2)C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3
Clé InChI
NLLMJANWPUQQTA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable