Principaux documents
W584649
Sigma-Aldrich
Cocoa extract
synthetic blend, FG
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12164502
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Forme
liquid
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa
Application
Ingredients Declaration
Ingredient: Natural Cocoa Extract > 65%; Flavoring Substances > 20%; Caramel E150a > 10% (color); MPG > 6% (carrier); Water < 0.5% (carrier); Ethanol <0.004%(carrier)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable