Documents
W379312
Sigma-Aldrich
D-Ribose
natural sourced
Synonyme(s) :
D-Ribofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro FEMA:
3793
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
Clé InChI
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)