Principaux documents
T1807
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
BioXtra
Synonyme(s) :
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Beilstein:
1725147
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
5.18 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Impuretés
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
170-172 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Description générale
Tartaric acid is a dicarboxylic acid and occurs as two enantiomers and an achiral meso compound. The L-(+)-tartaric acid is extensively found in nature. It is an acid present in fruits[1] such as grapes and bananas. It possesses an astringent and citrus flavor.[2]
Application
L-(+)-Tartaric acid has been used:
  • in filter-sterilized synthetic grape juice for feast fermentation[3]
  • in crystallization experiment[4]
  • to test the influence of stereospecific interactions between stereoisomers of tartaric acid and proteins during crystallogenesis[5]
Actions biochimiques/physiologiques
L-(+)-Tartaric acid serves as a donor ligand for biological processes.[6] It is used as a food additive in candies and soft drinks to impart a sour taste.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
4.16-human-environment interactions?Taste
Izawa K, et al.
Comprehensive Natural Products II, 631-671 (2010)
Acetogenin (Polypriopionate) Derived Auxiliaries: Tartaric Acid
Comprehensive Chirality (2012)
Higher Denticity Ligands
Comprehensive Coordination Chemistry II (2003)
Effects of protein purity and precipitant stereochemistry on the crystallization of thaumatin
Asherie N, et al.
Crystal Growth & Design, 8(12), 4200-4207 (2008)
Tartrate chirality determines thaumatin crystal habit
Asherie N, et al.
Crystal Growth & Design, 9(9), 4189-4198 (2009)