Principaux documents
STS0019
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
100 ML
44.50 CHF
500 ML
66.20 CHF
44.50 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
44.50 CHF
500 ML
66.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.28
44.50 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosité
49 cP(25 °C)
Température de transition
pour point -46 °C
cloud point insoluble
Solubilité
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
Densité
0.918 g/mL at 20 °C
HLB
8.0
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable