Principaux documents
S6S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 2.935 mPa.s (60 °C)
500 ML
176.00 CHF
176.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
176.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
176.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
2.935 mPa.s(60 °C)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Description générale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon High Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable