Q2125
Quinaldine
analytical standard, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
2-Methylquinoline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.612 (lit.)
Point d'ébullition
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
248 °C (lit.)
Pf
−9-−3 °C (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?