PHR8793
N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1-Desmethyl granisetron, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
granisetron
Conditionnement
pkg of 50MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[nH]1nc(c4c1cccc4)C(=O)NC2CC3N(C(C2)CCC3)C
InChI
1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)
Clé InChI
GHVQAOGYNZNTIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable