PHR1826
Fluconazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1,1′-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole, 1,1′-(1,3-Phenylene)-di-(1H-1,2,4-Triazole)
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1271733
Famille d'API
fluconazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 20 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[n]3(ncnc3)c1cc(ccc1)[n]2ncnc2
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
Clé InChI
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable