PHR3491
2-Chloroethyl vinyl ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Chloroethyl vinyl ether
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
760 mmHg ( 109 °C)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
109 °C (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C