PHR3349
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
HFP, Hexafluoroisopropanol
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1612594
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 0.5 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.275 (lit.)
pb
59 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable