PHR3276
Chloroacetonitrile
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
1.78 psi ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of (3X1.2ML)
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
124-126 °C (lit.)
Densité
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
Clé InChI
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C