PHR3271
Sitagliptin Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
(S)-Sitagliptin Phosphate
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
sitagliptin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 40 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(=O)OO.[HH]
InChI
1S/C16H15F6N5O.HO4P.H2/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-4-5(2)3;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;1H;1H/t9-;;/m0../s1
Clé InChI
SHWZYHNHAUKDOV-WWPIYYJJSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable