PHR2635
Monostearyl Maleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Mono-Stearyl maleate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1446804
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
monostearyl maleate
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
79-81 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
Clé InChI
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)