PHR2596
4-Chlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Chlorophenol
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1496802
Pression de vapeur
1 mmHg ( 49.8 °C)
Famille d'API
parachlorophenol
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
pb
220 °C (lit.)
Pf
42-45 °C
Densité
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Clé InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup