PHR2565
Propofol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3,3′-5,5′-Tetraisopropyldiphenol, Dipropofol
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1572536
Famille d'API
propofol, propofol
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1c(cc(cc1C(C)C)c2cc(c(c(c2)C(C)C)O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
Clé InChI
QAISRHCMPQROAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable