PHR2549
Oxybutynin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Methyl α-cyclohexyl-alpha-hydroxybenzenacetate, α-Cyclohexylmandelic acid methyl ester, Methyl cyclohexylphenylglycolate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1485125
Famille d'API
oxybutynin
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
Clé InChI
SPTZOODMHSABLY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)