PHR2163
Hydrocortisone Impurity M
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
11α,17,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
hydrocortisone
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
JYGXADMDTFJGBT-MKIDGPAKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)