PHR2042
Galactosamine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
D-Galactosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride, Chondrosamine
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1287722
Famille d'API
galactosamine
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Pf
182-185 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
Clé InChI
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable