PHR2036
Candesartan Cilexetil Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl-2-ethoxy-1-[[2’-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
candesartan
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 20 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C35H38N6O6/c1-4-41-32(37-38-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3
Clé InChI
HKUZPIFWPFYKBZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)