PHR1412
Chloramphenicol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Chloramphenicol, D-(-)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α−(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 854
traceable to Ph. Eur. C1200000
traceable to USP 1107004
Famille d'API
chloramphenicol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Resistance:Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
Adéquation
Notes préparatoires
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?