Principaux documents
PHL89495
Muscimol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Agarine, Pantherine, 3-Hydroxy-5-aminomethyl-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-hydroxy-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-isoxazolol
10 MG
686.00 CHF
686.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
686.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Beilstein:
1618960
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
686.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
GABAA receptor agonist.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Laura A Bradfield et al.
Nature neuroscience, 23(10), 1194-1197 (2020-08-12)
The role of the hippocampus in goal-directed action is currently unclear; studies investigating this issue have produced contradictory results. Here we reconcile these contradictions by demonstrating that, in rats, goal-directed action relies on the dorsal hippocampus, but only transiently, immediately