Principaux documents
PHL83437
Senecivernine N-oxide
phyproof® Reference Substance
5 MG
624.00 CHF
624.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
624.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.39
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
624.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+]21(C3C(OC(=O)C(=C)C(C(C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)CC1)[O-]
InChI
1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3
Clé InChI
GDDNFNQRHNCJAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable