PHL83304
Plantamajoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Plantamoside, Purpureaside A
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)CO)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C29H36O16/c30-11-19-22(37)23(38)24(39)29(42-19)45-27-25(40)28(41-8-7-14-2-5-16(33)18(35)10-14)43-20(12-31)26(27)44-21(36)6-3-13-1-4-15(32)17(34)9-13/h1-6,9-10,19-20,22-35,37-40H,7-8,11-12H2/b6-3+/t19-,20-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+/m1/s1
Clé InChI
KFEFLPDKISUVNR-QJEHNBJNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable