Principaux documents
PHL80003
Tomatidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5α-tomatidane hydrochloride, 5α-Tomatidan-3β-ol hydrochloride
20 MG
342.00 CHF
342.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
342.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H45NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.11
Beilstein:
3920740
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
342.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl[H].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])O[C@]6(CC[C@H](C)CN6)[C@@H](C)[C@]45[H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
Clé InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Potent inhibitor of Staphylococcus aureus small-colony variants typically seen as complications of cystic fibrosis, with little or no effect on normal S. aureus strains. Also shows antiinflammatory activity by indirectly inhibiting iNOS and COX-2 pathways.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable