P9750
Phenolphthalein
pH indicator
Synonyme(s) :
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
titration: suitable
Pf
261-263 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Clé InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges