P6863
PDAM
≥70% purity (HPLC), for HPLC derivatization, solid
Synonyme(s) :
1-Pyrenyldiazomethane, Pyrene, 1-(diazomethyl)
Produits recommandés
Nom du produit
PDAM, for HPLC derivatization
Qualité
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Niveau de qualité
Essai
≥70% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
titration: suitable
λmax
338-344 nm
Fluorescence
λem 371-379 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N-]=[N+]=Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
Clé InChI
PEIBAWRLFPGPAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable