P6430
PBFI
~80% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~80% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(O)=O)C(O)=O)-c7ccc(cc7C(O)=O)C(O)=O
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable