P1852
Pseudomonas agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
For Fluorescein
213.00 CHF
About This Item
213.00 CHF
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Adéquation
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Catégories apparentées
Application
Composants
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Proteose peptone, 10.00
Dipotassium phosphate, 1.50
Magnesium sulphate, 1.50
Agar, 15.00
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.