Principaux documents
NISTRM8554
IAEA-S-1 (sulfur isotopes in silver sulfide)
NIST® RM 8554
Synonyme(s) :
Silver sulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ag2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 34S
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
845 °C (lit.)
Densité
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
Clé InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable