Principaux documents
NIST994
Isotopic standard for gallium
NIST® SRM® 994
Synonyme(s) :
Gallium
About This Item
Formule linéaire :
Ga
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 69Ga
 71Ga
Forme
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
Conditionnement
pkg of 0.25 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Résistivité
25.795 μΩ-cm, 30°C
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
2403 °C (lit.)
Pf
29.8 °C (lit.)
Densité
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Ga]
InChI
1S/Ga
Clé InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is intneded for use as an isotopic standard. SRM 994 consists of 0.25 g of a commercial, high purity gallium metal. For more informatioon, please refer to the COA and SDS.
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable