Principaux documents
NIST8376
Microbial Pathogen DNA Standards for Detection and Identification
NIST®SRM®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 20 × 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
pathogen testing
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable