NIST613
Trace elements in glass
NIST® SRM® 613
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 4 wafers
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Autres remarques
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Copper (Cu), Thallium (Tl), Titanium (Ti), Boron (B), Cerium (Ce), Dysprosium (Dy), Erbium (Er), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Gold (Au), Lanthanum (La), Lithium (Li), Neodymium (Nd), Potassium (K), Samarium (Sm), Ytterbium (Yb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable