Principaux documents
NIST494
Unalloyed copper
NIST® SRM® 494, Cu I (solid)
Synonyme(s) :
Copper
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of rod
Fabricant/nom de marque
NIST®
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Selenium (Se), Silver (Ag), Sulphur (S), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Gold (Au), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Oxygen (O), Silicon (Si), Calcium (Ca), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable