NIST2573
Lead paint film (red), nominal 1.0 mg/cm2
NIST® SRM® 2573
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 +blank
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
coatings
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2573_cert
SRM 2573_SDS
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable