N250
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 486.7 mPa.s (25 °C)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
486.7 mPa.s(25 °C)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
426.2 - 494.6 °F
Point d'éclair (°C)
219 - 257 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)