1.88010
Titrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, AQUASTAR®®
About This Item
Produits recommandés
product name
Titrant 5, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Concentration
5 mg/mL
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Température de transition
flash point <21 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Format
two component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - (Methanol)
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - (Methanol)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration