Principaux documents
N140
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 258 mPa.s (25 °C)
500 ML
124.00 CHF
124.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
124.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
124.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
258 mPa.s(25 °C)
Description générale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable