M9784
Mersalyl acid
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(3-Hydroxymercurio-2-methoxypropylcarbamoyl)phenoxyacetic acid, 2-[N-(3-Hydroxymercuri-2-methoxypropyl)carbamoyl]phenoxyacetic acid, Salyrganic acid
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥85% (TLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
192-193 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
NH4OH: soluble, clear to hazy
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(CNC(=O)c1ccccc1OCC(O)=O)C[Hg]O
InChI
1S/C13H16NO5.Hg.H2O/c1-9(18-2)7-14-13(17)10-5-3-4-6-11(10)19-8-12(15)16;;/h3-6,9H,1,7-8H2,2H3,(H,14,17)(H,15,16);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
HQRSUIDICNOLPX-UHFFFAOYSA-M
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges