Principaux documents
IRMM654
Zinc 68Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
5 ML
856.00 CHF
856.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
856.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
856.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 68Zn
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
Température de stockage
10-30°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM654
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1