Principaux documents
IRMM447
Genomic DNA of Listeria monocytogenes (4B, NCTC 11994)
IRMM®, certified reference material
1 EA
32.70 CHF
32.70 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
32.70 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
32.70 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
genomic analysis
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM447
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable